Learn More
asecos™ Nettoyeur de petites pièces en acier inoxydable
Code produit 17886346 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
4 l
8 l
Couleur:
Gris
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur unitSize
17886346 2 l Gris 1 pièce
17876386 2 l Jaune 1 pièce
17826466 4 l Jaune 1 pièce
17836556 4 l Gris 1 pièce
17856556 8 l Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17886346 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 40447
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le nettoyeur de petites pièces en acier inoxydable est idéal pour nettoyer ou dégraisser les petites pièces.
  • Avec poignée encastrée
  • Tamis à immersion à ressort avec pare-flammes et prise de terre
Spécification
Type de produit Nettoyeur de pièces
Capacité (impériale) 0,5 gal.
Capacité (métrique) 2 l
Couleur Gris
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Largeur (impériale) 10,39 in
Largeur (métrique) 264.00 mm
Hauteur (impériale) 3,74 in
Hauteur (métrique) 95.00 mm
Poids (impériale) 5.64 lb.
Poids (métrique) 2.56 kg