Learn More
Bochem™ Entonnoir à poudre en acier inox
Code produit 10527371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
240mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
10527371 240mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10527371 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8723
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécialement conçu pour permettre l’écoulement de matières en poudre. L’entonnoir à poudre en acier inox Bochem™ est hautement durable et résistant.
  • En acier inox 18/10.
  • Arbre droit et large.
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 240mm
Diamètre (métrique) de la tige 30mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) du tube 60mm
Longueur (métrique) globale 210mm