Learn More
Sphères en acier inoxydable, 2 mm (0,08 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Stainless Steel |
| Aspect | Spheres |
| Quantité | 100 Pc. |
| Forme | Sphères, 2 mm (0,08 in) de dia. |
| Formule moléculaire | Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt% |
| Numéro MDL | MFCD00148499 |