Learn More
Karl Hecht™ Paniers en fil d'acier inoxydable carré
Code produit 10328731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
16 x 16 x 16 cm
20 x 20 x 20 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
10328731 16 x 16 x 16 cm 1 pièce
10669431 20 x 20 x 20 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10328731 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 41075016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.05€
    119.98€ / 1 pièces
    Économisez 7.07€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une excellente option pour les applications de stockage général en laboratoire.
  • Construction en treillis métallique permettant de voir le contenu
  • Forme carrée
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Description Construction en treillis métallique
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Forme Carré
Dimensions 16 x 16 x 16 cm
Type de produit Panier en fil