Learn More
Hirschmann™ Support en acier inox
Code produit 12631845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12631845 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12631845 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9317001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.95€
    150.60€ / 1 pièces
    Économisez 73.35€
    32% de réduction
En stock
Fournit un support pour les applications de titration.
  • Accessoire
  • 500 mm de long
  • Fabrication en acier inox
Spécification
À utiliser avec (équipement) Appareil de titration
Type Support
À utiliser avec (application) Fourniture d’un support
Longueur (métrique) 500 mm