Learn More
Bochem™ Socle de support en acier inoxydable
Description
- Pieds élargis, plats et lourds pour une meilleure stabilité
- 1 pied réglable
- Protection en caoutchouc antidérapante
- Filetage M10
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Hauteur (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 210 mm |
| Largeur (métrique) | 130 mm |
| Comprend | Filetage M10 |
| Type de produit | Socle de support |
| Forme | Plat |
| Diamètre du filetage | M10 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 1,6 kg |