Learn More
Tenak™ Rack de congélateurs vertical en acier inox pour boîtes cryogéniques
Code produit 15250654 Tous les produits TENAK Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (10)
Boîtes (12)
Boîtes (15)
Boîtes (16)
Boîtes (20)
Boîtes (25)
Boîtes (28)
Array:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Array unitSize
15250654 Boîtes (12) 4 x 3 1 pièce
11501825 Boîtes (16) 4 x 4 1 pièce
15210674 Boîtes (25) 5 x 5 1 pièce
15290664 Boîtes (20) 4 x 5 1 pièce
15250684 Boîtes (12) 3 x 5 1 pièce
15250664 Boîtes (28) 7 x 4 1 pièce
15250704 Boîtes (10) 2 x 5 1 pièce
15210664 Boîtes (20) 5 x 4 1 pièce
15268373 Boîtes (15) 5 x 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15250654 Fournisseur Tenak™ Code fournisseur TE23122
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les racks de boîtes cryogéniques en acier inox pour congélateurs verticaux Tenak™ pour vos besoins de stockage cryogénique. Les divers racks en acier inox pour congélateurs de laboratoire peuvent accueillir différentes hauteurs et quantités
  • Convient à toutes les marques de congélateurs verticaux
  • Acier inox
  • Pour des boîtes cryogéniques de diverses capacités
Spécification
Séparateurs cellulaires Oui
Capacité Boîtes (12)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Positions 12
À utiliser avec (application) S’adapte à toute marque et à tout modèle de congélateur
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Nb par paquet 1
Quantité 1 de chaque
Profondeur (métrique) 419 mm
Type de produit Rack standard
Étagères 12
Hauteur (métrique) 221 mm
Array 4 x 3
Largeur (métrique) 139 mm