Learn More
Bellingham Stanley™ Tube pour polarimètre en verre
Catalog No. 11960068
Ansicht ändern
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Longueur (métrique) Packungsgröße
11960068 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11960068 Lieferant Bellingham Stanley™ Lieferanten-Nr. 3510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.35€
    510.00€ / 1 pièces
    Économisez 172.35€
    25% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
Expédition estimée: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Remblai central
  • Bouchons métalliques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Tube pour polarimètre
Matériau Acier inox, verre
À utiliser avec (application) Produits chimiques agressifs et solvants
Diamètre (métrique) 8 mm de diamètre intérieur
Longueur (métrique) 100 mm
Longueur d’ondes De 300 à 900 nm
Volume (métrique) 5 mL