Learn More
Aalborg™ Vanne de précision pour débitmètre en acier inox
Code produit 11778368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
1 000°ml/min.
200°ml/min.
21500°ml/min.
2500°ml/min.
400°ml/min.
Vitesse de l’écoulement d’eau:
12 ml/min
26 ml/min
6 ml/min
650 ml/min
80 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Vitesse de l’écoulement d’eau unitSize
11778368 1 000°ml/min. 26 ml/min 1 pièce
11758368 200°ml/min. 6 ml/min 1 pièce
11768368 400°ml/min. 12 ml/min 1 pièce
11788368 2500°ml/min. 80 ml/min 1 pièce
11708378 21500°ml/min. 650 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11778368 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur VM3SV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.40€
    136.68€ / 1 pièces
    Économisez 81.72€
    37% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La vanne de précision d’Aalborg™ pour débitmètre en acier inox est conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
  • Pour une grande précision
  • Conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
  • Elles peuvent également être utilisées comme vannes d’arrêt.
  • Les corps des vannes sont renforcés par des coques métalliques structurellement rigides.
  • Les coques sont en acier inox, les bagues sont en laiton plaqué ou en acier inox 316.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Débitmètre pour liquides/gaz 150 mm
Type Valve standard
Débit d’air 1 000°ml/min.
Vitesse de l’écoulement d’eau 26 ml/min