Learn More
Agencinox™ Boîtes de stérilisation en acier inoxydable
Code produit 11703924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
11703924 40 mm 1 pièce
11783934 50 mm 1 pièce
11793934 60 mm 1 pièce
11713944 100 mm 1 pièce
11703944 70 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11703924 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 5031
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces boîtes pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Agencinox™ Les boîtes de stérilisation en acier inoxydable protègent les instruments pendant le processus de stérilisation.
  • Boîtes d’instruments en acier inoxydable
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Forme Rectangulaires
Type de produit Boîte de stérilisation
Longueur (métrique) 180 mm
Largeur (métrique) 90 mm
Hauteur (métrique) 40 mm