Learn More
asecos™ Boîte de rangement en acier inoxydable avec couvercle à vis
Code produit 17856506 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
5 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17856506 1 l 1 pièce
17856346 2 l 1 pièce
17826516 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17856506 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 40081
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le bidon de sécurité en acier inoxydable est idéal pour la distribution et le dosage en toute sécurité des liquides inflammables.
  • Avec bouchon à vis (empêchant toute perte), soupape de surpression, joint en PTFE, barrière anti-flammes intégrée (amovible) et anneau de protection en plastique
  • Comprend un autocollant de sécurité multilingue pour indiquer le contenu
Spécification
Type de produit Bidon de sécurité
Capacité (impériale) 0,3 gal.
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Gris
À utiliser avec (application) Stockage sûr
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Largeur (impériale) 5,20 in
Largeur (métrique) 132.00 mm
Hauteur (impériale) 7,13 in
Hauteur (métrique) 181.00 mm
Poids (impériale) 1.59 lb.
Poids (métrique) 0.72 kg