Learn More
Interscience Laboratories BagMixer™ Sac de rangement pour mixeur à palette
Description
- Empilable.
- Autoclavable.
- Entièrement en acier inox.
- BagRack™ permet un rangement propre et méthodique des sachets qui peuvent être laissés ouverts pour pipeter facilement ou peuvent être fermés avec un BagClip™ .
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité | Porte-poches de sang (12) |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Oui |
| À utiliser avec (application) | Pour 12 sachets de 400 ml |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Racks de stockage |