Learn More
Socorex™ Drenchers droits en acier inoxydable
Code produit 11838442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Conditionnement:
2 pièces
3 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11838442 51 mm 3 pièces
11888432 25 mm 3 pièces
11878442 102 mm 2 pièces
11873193 203 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11838442 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 376.1251S
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez des drenchers droits en acier inox Socorex™ pour l’alimentation et le dosage vétérinaires. Ces aiguilles d’alimentation en acier inox assemblées avec précision sont idéales pour l’administration de liquides et sont réutilisables, car elles
  • Acier inoxydable
  • Différentes longueurs pour répondre aux besoins d’alimentation
  • Autoclavables
  • Réutilisable
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Canule de décontamination
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 51 mm