Learn More
CELLPATH MOULE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE POUR VAISSEAU-MÈRE SUPA MÉGA
Code produit 30226280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30226280 Gris 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226280 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur GBC601405C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.97€
    43.41€ / 5 pièces
    Économisez 33.56€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Le moule de base Supa Mega en acier inoxydable possède des parois latérales extra profondes permettant de décanter la cire dans la cassette pendant l'inclusion sans risque de fuite de cire.
  • Principaux avantages :
  • Réutilisable
  • Empilables pour réduire l'espace de rangement
  • Un large choix de tailles disponibles
  • Les angles arrondis internes facilitent le retrait du bloc de cire.
Spécification
Type de produit Moule d’enrobage
Matériau Acier inoxydable
Couleur Gris
Longueur (métrique) 60 mm
Largeur (métrique) 45 mm
Longueur (impériale) 60 mm
Largeur (impériale) 45 mm
Profondeur (métrique) 8 mm
Profondeur (impériale) 8 mm