Learn More
CELLPATH MOULE DE BASE SUPA MEGA SLIM EN ACIER INOXYDABLE
Description
- Principaux avantages :
- Réutilisable
- Empilables pour réduire l'espace de rangement
- Un large choix de tailles disponibles
- Les angles arrondis internes facilitent le retrait du bloc de cire.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Moule d’enrobage |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Couleur | Gris |
| Longueur (métrique) | 60 mm |
| Largeur (métrique) | 45 mm |
| Longueur (impériale) | 60 mm |
| Largeur (impériale) | 45 mm |
| Profondeur (métrique) | 8 mm |
| Profondeur (impériale) | 8 mm |