Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Tiges de support en acier inox
Code produit 10503572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
450 mm
750 mm
1000 mm
1 000 mm
Diamètre du filetage:
M10
Sans filetage
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre du filetage unitSize
10503572 750 mm M10 1 pièce
10739932 1 000 mm M10 1 pièce
10629522 1000 mm Sans filetage 1 pièce
10300562 250 mm M10 1 pièce
10239101 450 mm Sans filetage 1 pièce
10167391 450 mm M10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10503572 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 2143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.51€
    16.90€ / 1 pièces
    Économisez 1.61€
    8% de réduction
Expédition estimée: 24-08-2026
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 750 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Type de produit Tige-support
Diamètre du filetage M10
Quantité 1 de chaque