Learn More
Swann-Morton™ Poignées de scalpel chirurgical en acier inox
Code produit 11755505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11755505 160 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11755505 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 0907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.03€
    165.99€ / 10 pièces
    Économisez 45.04€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Longueur : 160 mm ; à utiliser avec les lames - nº 6, 9, 10, 10A, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 et SG3
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Type de produit Poignée de scalpel chirurgical
Dimensions n° 7
Longueur (métrique) 160 mm
À utiliser avec (équipement) Lames n° 6, 9, 10, 10A, 10R, 11E, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 et SG3