Learn More
Swann-Morton™ Scalpels chirurgicaux en acier inoxydable
Code produit 12397999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10A
22A
n° 12
n° 15
n° 20
n° 21
n° 22
n° 23
n° 24
Conditionnement:
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12397999 10A 10 pièces
11718353 n° 12 10 pièces
11728353 n° 15 10 pièces
11738353 n° 20 10 pièces
11758353 n° 22 10 pièces
11748353 n° 21 10 pièces
12368009 22A 10 pièces
11778353 n° 24 10 pièces
11768353 n° 23 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12397999 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 0502
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pratiques dans les environnements utilisateur : au sein de l’unité de soins, dans les services d’urgence ou de traumatologie ou même en extérieur sur le terrain avec les ambulanciers. Les scalpels chirurgicaux en acier inoxydable Swann-Morton™ sont
  • Lame en acier inox
  • Poignée en PS
  • Emballage individuel
  • Produit stérile
  • Jetable
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Dimensions 10A
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Matériau de la poignée Polystyrène