Learn More
VACUUBRAND™ Pièces en T en acier inox avec petites brides KF
Artikelnummer. 10682222 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40 × 40 × 40 mm
Packungsgröße:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diamètre (métrique) intérieur Packungsgröße
10682222 40 × 40 × 40 mm 1 pièce
10450463 16/16/16 mm 1 pièce
10059570 10/10/10 mm -
10009600 25/25/25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10682222 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20673516
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Diamètre (métrique) intérieur 40 × 40 × 40 mm
À utiliser avec Vannes à commande solénoïde VV et VV C
Matériau Acier inoxydable
Quantité 1/boîte
Dimensions 65 x 130 mm
Type Pièce en T
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.