Learn More
Fisherbrand™ Réservoir en acier inoxydable, 26 L
Code produit 17235556 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
26 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17235556 26 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17235556
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le bain-marie.
À utiliser avec Fisherbrand™ Électrocardiographe numérique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 26 l
Dimensions (P x L x H) 420 x 690 x 420 mm