Learn More
RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable, diamètre 100 mm, porosité micrométrique ISO 3310/1
Code produit 10126501 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106μ m
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500μ m
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
40 product options available for selection
Product selection table with 40 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10126501 710 μm 1 pièce
10360712 100 μm -
10084891 106μ m 1 pièce
10449851 112 μm 1 pièce
10350132 125 μm 1 pièce
10239111 140 μm 1 pièce
10750653 150 μm 1 pièce
10770843 160 μm 1 pièce
10196301 180 μm 1 pièce
10420022 200 μm 1 pièce
10299201 212 μm 1 pièce
10401962 224 μm 1 pièce
10711233 250 μm 1 pièce
10721233 280 μm 1 pièce
10721423 300 μm 1 pièce
10094851 315 μm 1 pièce
10514682 32 μm 1 pièce
10156401 355 μm 1 pièce
10176161 36 μm 1 pièce
10594862 400 μm 1 pièce
10300382 38 μm 1 pièce
10504872 425 μm 1 pièce
10565062 40 μm 1 pièce
10024881 450 μm 1 pièce
10658561 45 μm 1 pièce
10451962 500μ m 1 pièce
10565252 50 μm 1 pièce
10024861 53 μm 1 pièce
10399651 560 μm 1 pièce
10064891 56 μm 1 pièce
10359701 600 μm 1 pièce
10034891 630 μm 1 pièce
10791613 63 μm 1 pièce
10791803 71 μm 1 pièce
10288631 75 μm 1 pièce
10739122 800 μm 1 pièce
10749122 80 μm 1 pièce
10339801 850 μm 1 pièce
10238731 900 μm 1 pièce
10535832 90 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
40 options
Code produit 10126501 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 60.106.000710
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec la tamiseuse à vibration AS 200 Control
  • ISO 3310/1
  • Disponible dans une large gamme de porosités
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 710 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 200
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 40 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 100mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable