Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Tamis mécaniques
- RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable, diamètre 100 mm, porosité micrométrique ISO 3310/1
RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable, diamètre 100 mm, porosité micrométrique ISO 3310/1
Code produit 10350132 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106μ m
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500μ m
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Unit Size:
1 pièce
40 product options available for selection
| Product Code. | Porosité | Unit Size |
|---|---|---|
| 10350132 | 125 μm | 1 pièce |
| 10360712 | 100 μm | - |
| 10084891 | 106μ m | 1 pièce |
| 10449851 | 112 μm | 1 pièce |
| 10239111 | 140 μm | 1 pièce |
| 10750653 | 150 μm | 1 pièce |
| 10770843 | 160 μm | 1 pièce |
| 10196301 | 180 μm | 1 pièce |
| 10420022 | 200 μm | 1 pièce |
| 10299201 | 212 μm | 1 pièce |
| 10401962 | 224 μm | 1 pièce |
| 10711233 | 250 μm | 1 pièce |
| 10721233 | 280 μm | 1 pièce |
| 10721423 | 300 μm | 1 pièce |
| 10094851 | 315 μm | 1 pièce |
| 10514682 | 32 μm | 1 pièce |
| 10156401 | 355 μm | 1 pièce |
| 10176161 | 36 μm | 1 pièce |
| 10594862 | 400 μm | 1 pièce |
| 10300382 | 38 μm | 1 pièce |
| 10504872 | 425 μm | 1 pièce |
| 10565062 | 40 μm | 1 pièce |
| 10024881 | 450 μm | 1 pièce |
| 10658561 | 45 μm | 1 pièce |
| 10451962 | 500μ m | 1 pièce |
| 10565252 | 50 μm | 1 pièce |
| 10024861 | 53 μm | 1 pièce |
| 10399651 | 560 μm | 1 pièce |
| 10064891 | 56 μm | 1 pièce |
| 10359701 | 600 μm | 1 pièce |
| 10034891 | 630 μm | 1 pièce |
| 10791613 | 63 μm | 1 pièce |
| 10126501 | 710 μm | 1 pièce |
| 10791803 | 71 μm | 1 pièce |
| 10288631 | 75 μm | 1 pièce |
| 10739122 | 800 μm | 1 pièce |
| 10749122 | 80 μm | 1 pièce |
| 10339801 | 850 μm | 1 pièce |
| 10238731 | 900 μm | 1 pièce |
| 10535832 | 90 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10350132
Supplier
RETSCH
Supplier No.
60.106.000125
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- ISO 3310/1
- Disponible dans une large gamme de porosités
Specifications
Specifications
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 125 μm |
| Type de produit | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/1 |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 200 |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 100mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
| Show More Show Less |