Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Tamis mécaniques
- RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable, 200 mm de diamètre x 25 mm de hauteur, dimensions des pores en micromètres, ISO 3310/1
RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable, 200 mm de diamètre x 25 mm de hauteur, dimensions des pores en micromètres, ISO 3310/1
Code produit 10761233 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
106μ m
112 μm
140 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
850 μm
900 μm
Unit Size:
1 pièce
35 product options available for selection
| Product Code. | Porosité | Unit Size |
|---|---|---|
| 10761233 | 112 μm | 1 pièce |
| 10564872 | 106μ m | 1 pièce |
| 10186211 | 140 μm | 1 pièce |
| 10739512 | 160 μm | 1 pièce |
| 10596212 | 200 μm | 1 pièce |
| 10146211 | 20 μm | 1 pièce |
| 10196451 | 212 μm | 1 pièce |
| 10014921 | 224 μm | 1 pièce |
| 10330182 | 25 μm | 1 pièce |
| 10699911 | 280 μm | 1 pièce |
| 10298921 | 300 μm | 1 pièce |
| 10630102 | 315 μm | 1 pièce |
| 10238491 | 32 μm | 1 pièce |
| 10496231 | 355 μm | 1 pièce |
| 10574672 | 36 μm | 1 pièce |
| 10330862 | 400 μm | 1 pièce |
| 10701233 | 38 μm | 1 pièce |
| 10460022 | 40 μm | 1 pièce |
| 10125981 | 425 μm | 1 pièce |
| 10135981 | 450 μm | - |
| 10349511 | 45 μm | 1 pièce |
| 10106311 | 50 μm | - |
| 10288921 | 53 μm | 1 pièce |
| 10258781 | 560 μm | 1 pièce |
| 10034801 | 56 μm | 1 pièce |
| 10690102 | 600 μm | 1 pièce |
| 15630369 | 630 μm | 1 pièce |
| 10447581 | 710 μm | 1 pièce |
| 10054801 | 71 μm | 1 pièce |
| 10711623 | 75 μm | 1 pièce |
| 10690082 | 80 μm | - |
| 10259021 | 850 μm | 1 pièce |
| 10065061 | 900 μm | 1 pièce |
| 10600092 | 90 μm | 1 pièce |
| 10461973 | 180 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10761233
Supplier
RETSCH
Supplier No.
60.122.000112
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Utilisez le code promo 28080
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
97.18 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Cadre en acier inox avec toile métallique
- Diamètre : 200 mm
- Hauteur : 25 mm
- ISO 3310/1
Specifications
Specifications
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 112 μm |
| Type de produit | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/1 |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 200 |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
| Show More Show Less |