Learn More
Fisherbrand™ Tamis d'essai en acier inoxydable, 200 mm de diamètre x 25 mm de hauteur, ISO 3310/1
Code produit 10208551 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9mm
9,5mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10208551 1,18mm 1 pièce
10789702 1,25mm 1 pièce
10466811 1,12mm 1 pièce
10789892 1,4mm 1 pièce
10340482 1,6mm 1 pièce
10585832 1,7mm 1 pièce
10044891 10 mm 1 pièce
10595832 1,8mm 1 pièce
10065071 1 mm 1 pièce
10298931 2,24mm -
10792003 2,36mm 1 pièce
10534112 2,5mm 1 pièce
10126981 2,8mm 1 pièce
10196551 2mm 1 pièce
10780663 3,15mm 1 pièce
10005081 3,35mm 1 pièce
10610462 4,5mm -
10258641 4,75mm 1 pièce
10573532 3,55mm 1 pièce
10248641 4 mm 1 pièce
10379651 5,6mm 1 pièce
10389651 6,3mm 1 pièce
10649691 5 mm 1 pièce
10729122 6,7mm 1 pièce
10319801 7,1mm 1 pièce
10629881 8mm 1 pièce
10329801 9mm 1 pièce
10176591 9,5mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Code produit 10208551 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 60.122.001180
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis d'essai en acier inoxydable ont une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm. Disponible dans une large gamme de tailles de pores, entre 1 mm et 10 mm.
  • Cadre en acier inox avec toile métallique
  • Diamètre : 200 mm
  • Hauteur : 25 mm
  • ISO 3310/1
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 1,18mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 200
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 25 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable