Learn More
RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable, 200 mm de diamètre x 50 mm de hauteur, à pores micrométriques ASTM E 11
Code produit 10554112 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106μ m
125 μm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500μ m
600 μm
710 μm
850 μm
Conditionnement:
1 pièce
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
10554112 500μ m 1 pièce
10300532 106μ m 1 pièce
10310532 125 μm 1 pièce
10416051 150 μm 1 pièce
10620462 180 μm 1 pièce
10630282 20 μm 1 pièce
10426051 212 μm 1 pièce
10228691 250 μm 1 pièce
10146411 25 μm 1 pièce
10700863 300 μm 1 pièce
10299161 32 μm -
10456431 355 μm 1 pièce
10176601 38 μm 1 pièce
10015091 425 μm 1 pièce
10408161 45 μm 1 pièce
10505842 53 μm 1 pièce
10208501 63 μm -
10084921 600 μm 1 pièce
10751433 710 μm -
10268591 75 μm 1 pièce
10504692 850 μm 1 pièce
10458541 90 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 10554112 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 60.132.000500
Expédition estimée: 20-01-2027
Specifications
Quantité 1 unité
Porosité 500μ m
Type de produit Tamis
Certifications/Conformité ASTM E 11
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 200
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 50mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable