Learn More
RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable, 200 mm de diamètre x 50 mm de hauteur, en millimètres de porosité ASTM E 11
Tous les produits Retsch ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 16 mm |
| Type de produit | Tamis |
| Certifications/Conformité | ASTM E 11 |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 200 |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Hauteur (métrique) | 50mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Afficher plus |