Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Tamis mécaniques
- RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable, 200 mm de diamètre x 50 mm de hauteur, en millimètres de porosité ASTM E 11
RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable, 200 mm de diamètre x 50 mm de hauteur, en millimètres de porosité ASTM E 11
Code produit 10574872 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
1mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
25mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45mm
50mm
53mm
63 mm
75mm
90mm
100 mm
106mm
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
34 product options available for selection
| Code produit | Porosité | unitSize |
|---|---|---|
| 10574872 | 8 mm | 1 pièce |
| 10709512 | 1,18mm | 1 pièce |
| 10074751 | 1,4mm | 1 pièce |
| 10288681 | 1,7mm | 1 pièce |
| 10370762 | 100 mm | 1 pièce |
| 10065011 | 106mm | 1 pièce |
| 10575062 | 11,2mm | 1 pièce |
| 10781233 | 12,5mm | 1 pièce |
| 10025051 | 125 mm | 1 pièce |
| 10515262 | 13,2mm | 1 pièce |
| 10289161 | 16 mm | 1 pièce |
| 10515452 | 19 mm | 1 pièce |
| 10380812 | 1mm | 1 pièce |
| 10218831 | 2,36mm | 1 pièce |
| 10228831 | 2,8mm | 1 pièce |
| 10525452 | 22,4mm | 1 pièce |
| 10268541 | 25mm | 1 pièce |
| 10447961 | 26,5mm | 1 pièce |
| 10330812 | 2mm | 1 pièce |
| 10288871 | 3,35mm | - |
| 10576022 | 31,5mm | 1 pièce |
| 10310242 | 4,75mm | 1 pièce |
| 10094901 | 37,5mm | 1 pièce |
| 10136601 | 45mm | 1 pièce |
| 10185971 | 4mm | 1 pièce |
| 10075031 | 5,6mm | 1 pièce |
| 10506222 | 50mm | 1 pièce |
| 10298681 | 53mm | 1 pièce |
| 10498721 | 6,3mm | 1 pièce |
| 10408731 | 6,7mm | 1 pièce |
| 10600272 | 63 mm | 1 pièce |
| 10268781 | 75mm | 1 pièce |
| 10196211 | 9,5mm | 1 pièce |
| 10278781 | 90mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10574872
Fournisseur
RETSCH
Code fournisseur
60.132.008000
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 8 mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ASTM E 11 |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 200 |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
| Afficher plus Afficher moins |