Learn More
RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable, 200 mm de diamètre x 50 mm de hauteur, en millimètres de porosité ASTM E 11
Code produit 10709512 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
1mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
25mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45mm
50mm
53mm
63 mm
75mm
90mm
100 mm
106mm
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10709512 1,18mm 1 pièce
10074751 1,4mm 1 pièce
10288681 1,7mm 1 pièce
10370762 100 mm 1 pièce
10065011 106mm 1 pièce
10575062 11,2mm 1 pièce
10781233 12,5mm 1 pièce
10025051 125 mm 1 pièce
10515262 13,2mm 1 pièce
10289161 16 mm 1 pièce
10515452 19 mm 1 pièce
10380812 1mm 1 pièce
10218831 2,36mm 1 pièce
10228831 2,8mm 1 pièce
10525452 22,4mm 1 pièce
10268541 25mm 1 pièce
10447961 26,5mm 1 pièce
10330812 2mm 1 pièce
10288871 3,35mm -
10576022 31,5mm 1 pièce
10310242 4,75mm 1 pièce
10094901 37,5mm 1 pièce
10136601 45mm 1 pièce
10185971 4mm 1 pièce
10075031 5,6mm 1 pièce
10506222 50mm 1 pièce
10298681 53mm 1 pièce
10498721 6,3mm 1 pièce
10408731 6,7mm 1 pièce
10600272 63 mm 1 pièce
10268781 75mm 1 pièce
10574872 8 mm 1 pièce
10196211 9,5mm 1 pièce
10278781 90mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Code produit 10709512 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 60.132.001180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.30€
    110.00€ / 1 pièces
    Économisez 64.30€
    36% de réduction
Expédition estimée: 15-09-2026
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 1,18mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ASTM E 11
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 200
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 50mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable