Learn More
Fisherbrand™ Tamis d'essai en acier inoxydable, 200 mm de diamètre x 50 mm de hauteur, pores de taille supérieure à 10 mm, ISO 3310/1
Code produit 10620452 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
106 mm
125mm
Conditionnement:
1 pièce
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10620452 106 mm 1 pièce
10289111 11,2mm 1 pièce
10620282 125mm 1 pièce
10639911 13,2mm 1 pièce
10649911 14mm 1 pièce
10721813 16mm 1 pièce
10731813 18mm 1 pièce
10741813 19mm 1 pièce
11750775 20mm 1 pièce
10575832 22,4mm 1 pièce
10084901 25mm 1 pièce
10380522 26,5mm 1 pièce
10609921 28mm 1 pièce
10064951 31,5mm 1 pièce
10074951 35,5mm 1 pièce
10428541 37,5mm 1 pièce
10780083 45mm 1 pièce
10084951 40mm 1 pièce
10790273 56mm 1 pièce
10573722 50mm 1 pièce
10790083 53mm 1 pièce
10670272 63mm 1 pièce
10750663 71mm 1 pièce
10277652 12,5mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10620452 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 60.131.106000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.75€
    158.00€ / 1 pièces
    Économisez 88.75€
    35% de réduction
Expédition estimée: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis d'essai en acier inoxydable ont une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm. Disponible dans une large gamme de tailles de pores supérieures à 10 mm.
  • Cadre en acier inox avec toile métallique
  • Diamètre : 200 mm
  • Hauteur : 50 mm
  • ISO 3310/1
Specifikationer
Quantité 1 unité
Porosité 106 mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1. Série principale R’10 selon la norme DIN 323.
Comprend Certificat de conformité ISO 3310/1 ou NFX 11-504
Hauteur (métrique) 50mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.