Learn More
Fisherbrand™ Tamis d'essai en acier inoxydable, 200 mm de diamètre x 50 mm de hauteur, pores de taille supérieure à 10 mm, ISO 3310/1
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Cadre en acier inox avec toile métallique
- Diamètre : 200 mm
- Hauteur : 50 mm
- ISO 3310/1
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 56mm |
| Type de produit | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/1 |
| Comprend | Certificat de conformité ISO 3310/1 ou NFX 11-504 |
| Hauteur (métrique) | 50mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |