Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 315 mm de dia., porosités supérieures à 10 mm
Code produit 11772986 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
50 mm
53 mm
56 mm
63mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125mm
Conditionnement:
1 pièce
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
11772986 20 mm 1 pièce
11752996 40mm 1 pièce
11732986 14mm 1 pièce
11773006 112 mm -
11763006 106 mm 1 pièce
11723006 75 mm 1 pièce
11782996 53 mm 1 pièce
11743006 90 mm 1 pièce
11782986 22,4mm 1 pièce
11742996 37,5mm 1 pièce
11703006 63mm 1 pièce
11772996 50 mm -
11783006 125mm 1 pièce
11762986 19 mm -
11712986 12,5mm 1 pièce
11753006 100 mm 1 pièce
11712996 28 mm 1 pièce
11702996 26,5mm 1 pièce
11713006 71 mm 1 pièce
11732996 35,5mm 1 pièce
11722996 31,5mm 1 pièce
11792996 56 mm 1 pièce
11702986 11,2mm 1 pièce
11722986 13,2mm 1 pièce
11792986 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 11772986 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 60.172.020000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
  • Tamis tôle perforée φ 200, 315 et 400mm
  • Trous ronds DIN 3310/2
  • Pour tamisage de granulats
  • Tôle perforée pour une meilleure reproductivité du tamisage comparée aux toiles construites par tissage de fil métallique
  • Pour le calibrage de granulats, noix, noisette, fruit
  • Diamètre 200 et 315mm, hauteur 50mm
  • Diamètre 400mm, hauteur 65mm
  • Cadre acier inox 304
  • Tôle acier inox
  • Tôle perforée φ 315mm
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 20 mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310 et ASTM E 11, DIN 3310/2
À utiliser avec (application) Pour la sélection des granulats, la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 315mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable