Learn More
RETSCH Anneaux intermédiaires pour tamisage de test en acier inoxydable
Tous les produits Retsch ProduitsSpécification
Spécification
| Type de produit | Anneau intermédiaire pour tamis de test |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) | 450 mm |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Tamiseuse à vibrations de contrôle AS 450 |
| Dimensions | 450 mm de diamètre x 100 mm de hauteur |