Learn More
RETSCH Anneaux d’aération pour tamis de test en acier inoxydable
Code produit 10497022 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10497022 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10497022 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 69.221.0025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.82€
    125.00€ / 1 pièces
    Économisez 76.82€
    38% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Spécification
Type de produit Anneau d’aération pour tamis de test
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 200 mm
Hauteur (métrique) 25 mm
À utiliser avec (équipement) Tamiseuse à vibrations AS 200 de base
Quantité d’emballage 1 de chaque