Learn More
Sampling Systems™ Portoir pour tubes à essai en acier inox
Tous les produits Sampling Systems ProduitsDescription
- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion
- Idéal pour une utilisation en laboratoire et en production
- finition polie miroir
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Argent |
| Capacité | Tubes à essai |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Positions | 12 positions |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Oui, si vide |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
| Étagères | Aucune |
| Afficher plus |