Learn More
UVP Transilluminateur modèle TFML-40 en acier inoxydable
Code produit 12873938
Change view
Click to view available options
Wavelength:
302/365 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength unitSize
12873938 302/365 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12873938 Fournisseur UVP Code fournisseur 95042602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Haute performance 2UV Transilluminateur
Surface de filtration (métrique) 200 x 400 mm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Taille (métrique) du filtre 200 x 400 mm
Modèle TFML-40
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Intensity Simple
Wavelength 302/365 nm
Type d’éclairage 2UV Benchtop