Learn More
Amsta Rostfritt Acier inoxydable Thermo Flacon isotherme avec robinet et jupe haute pour le service
Code produit 30285021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
5 l
10 l
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285021 10 l 10 pièces
30285013 3 l 10 pièces
30284858 5 l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30285021 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 509680101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9063.15€
    7656.00€ / 10 pièces
    Économisez 1407.15€
    15% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Bouteille isotherme en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable