Learn More
Amsta Rostfritt Acier inoxydable Thermo Bouteilles isothermes avec couvercle
Code produit 30285059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 l
3 l
5 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285059 3 l 1 pièce
30284883 1,5 l 10 pièces
30284990 10 l 1 pièce
30284903 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30285059 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5068031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.84€
    302.40€ / 1 pièces
    Économisez 55.44€
    15% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Bouteille isotherme en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 3 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable