Learn More
Brannan™ Thermomètre bimétallique à cadran avec tige pointue
Description
- Thermomètre de test bimétallique à cadran avec tige pointue
- Tige en acier inox adaptée aux liquides corrosifs
- Pour un usage manuel et des mesures de test générales
Spécification
Spécification
| Taille du cadran (métrique) | 51mm |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 4 mm |
| Longueur (métrique) de sonde | 200mm |
| Matériau de la lentille | Plastique |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Thermomètre |
| Température max. (métrique) | 110°C |
| Température min. (métrique) | - 10°C |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +110°C |