Learn More
Amsta Rostfritt Baratte de transport en acier inoxydable avec couvercle
GREENER_CHOICE
Code produit 30284863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 l
10 l
15 l
20 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30284863 10 l 1 pièce
30285047 15 l 1 pièce
30284967 20 l 1 pièce
30285050 8 l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30284863 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 50632101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    334.10€ / 1 pièces
    Économisez 44.90€
    11% de réduction
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouteille de transport en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable