Learn More
Amsta Rostfritt Baratte de transport en acier inoxydable avec couvercle
GREENER_CHOICE
Code produit 30284938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
30 l
40 l
50 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30284938 25 l 1 pièce
30285052 30 l 1 pièce
30284932 40 l 1 pièce
30285042 50 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30284938 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 50610251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00€
    575.00€ / 1 pièces
    Économisez 77.00€
    11% de réduction
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouteille de transport en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 25 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable