Learn More
Amsta Rostfritt Baratte de transport en acier inoxydable avec couvercle
Code produit 30285052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
30 l
40 l
50 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285052 30 l 1 pièce
30284938 25 l 1 pièce
30284932 40 l 1 pièce
30285042 50 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30285052 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 50610301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    713.00€
    628.70€ / 1 pièces
    Économisez 84.30€
    11% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Bouteille de transport en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 30 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable