Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille de transport en acier inoxydable avec couvercle
Code produit 30284945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
5 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30284945 3 l 1 pièce
30284885 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30284945 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5063131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.33€
    180.50€ / 1 pièces
    Économisez 37.83€
    17% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Bouteille de transport en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 3 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable