Learn More
asecos™ Boîte de transport en acier inoxydable
Code produit 17886366 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
2 kg
2,2 kg
2,75 kg
3,3 kg
3,8 kg
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
17886366 3,8 kg 1 pièce
17806556 2 kg 1 pièce
17816556 2,2 kg 1 pièce
17836476 2,75 kg 1 pièce
17856386 3,3 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17886366 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 36481
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le conteneur de transport en acier inoxydable est idéal pour transporter en toute sécurité les substances liquides des groupes d'emballage I, II et III.
  • incl. autocollant de sécurité multilingue pour l'étiquetage du contenu, avec bouchon à vis en aluminium, soupape de ventilation, joints NBR et tuyau de sortie flexible en plastique (Ø environ 20 mm)
  • Approbation de l'ONU pour les groupes d'emballage I, II et III
  • Acier inoxydable
Spécification
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 L
Couleur Gris
À utiliser avec (application) Pour un stockage et un transport sûrs
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Quantité 1
Largeur (impériale) 6,69 in
Largeur (métrique) 170.00 mm
Hauteur (impériale) 18,50 in
Hauteur (métrique) 470.00 mm
Poids (impériale) 8.38 lb.
Poids (métrique) 3,8 kg