Learn More
Amsta Rostfritt Conteneur de transport en acier inoxydable résistant aux acides, sans bande de maintien ni couvercle.
GREENER_CHOICE
Code produit 30284916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30284916 100 l 1 pièce
30285063 20 l 1 pièce
30285040 25 l 1 pièce
30284999 30 l 1 pièce
30285017 50 l 1 pièce
30284878 75 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30284916 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 516091000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conteneur de transport en acier inoxydable de la plus haute qualité - résistant aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
  • Vase cylindrique droit à la finition hautement polie et au design élégant.
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 100 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)