Learn More
Amsta Rostfritt Conteneur de transport en acier inoxydable résistant aux acides, sans bande de maintien ni couvercle.
Code produit 30285063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285063 20 l 1 pièce
30284916 100 l 1 pièce
30285040 25 l 1 pièce
30284999 30 l 1 pièce
30285017 50 l 1 pièce
30284878 75 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30285063 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 51609200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.84€
    232.40€ / 1 pièces
    Économisez 43.44€
    15% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Conteneur de transport en acier inoxydable de la plus haute qualité - résistant aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
  • Vase cylindrique droit à la finition hautement polie et au design élégant.
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 20 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)