Learn More
Bochem™ Récipient de transport en acier inox avec couvercle
Code produit 10709441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
75 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10709441 75 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10709441 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8356
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Specifications
Diamètre (métrique) interne 400mm
Hauteur (métrique) 375H
Capacité (métrique) 75 L
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type de produit Récipient/couvercles