Learn More
Amsta Rostfritt Conteneur de transport en acier inoxydable sans ceinture, sans couvercle
Code produit 30285056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285056 20 l 1 pièce
30284927 100 l 1 pièce
30284946 25 l 1 pièce
30284933 30 l 1 pièce
30285044 50 l 1 pièce
30284887 75 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30285056 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 50609200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.87€
    177.40€ / 1 pièces
    Économisez 33.47€
    15% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Conteneur de transport en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
  • Vase cylindrique droit à la finition hautement polie et au design élégant.
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 20 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable