Learn More
Amsta Rostfritt Flacon de transport en acier inoxydable - Baratte résistante aux acides avec couvercle
Code produit 30285000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 l
10 l
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285000 10 l 10 pièces
30284968 8 l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30285000 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 51632101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5282.40€
    4374.00€ / 10 pièces
    Économisez 908.40€
    17% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Flacon de transport en acier inoxydable de la plus haute qualité - résistant aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)