Learn More
Amsta Rostfritt Bidon de transport en acier inoxydable - Bidon à lait résistant aux acides avec couvercle
Code produit 30284958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30284958 5 L 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30284958 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5163151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2750.00€
    2424.00€ / 10 pièces
    Économisez 326.00€
    11% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Flacon de transport en acier inoxydable de la plus haute qualité - résistant aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 5 L
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)