Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille de transport sous pression en acier inoxydable
Code produit 30285058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 l
15 l
20 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285058 10 l 1 pièce
30284896 15 l 1 pièce
30284910 20 l 1 pièce
30284876 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30285058 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 50633101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    432.20€ / 1 pièces
    Économisez 67.80€
    13% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Bouteille de transport en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable